Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 23.5 EUR
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08282772
CAS-Nummer: 228418-45-9