Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7774-25G
PC7774-5G
PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA
29
EUR
APOSPC7774-25G
APOSPC7774-5G
APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Siedepunkt: 239…241 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204388 CAS-Nummer: 167758-87-4 |