5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143430
CAS-Nummer: 201849-18-5