4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 140 EUR
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Formel: C₁₄H₇F₆I
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368762
CAS-Nummer: 886762-46-5