3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 87 EUR
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Formel: C₉H₈F₃NO
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085177
CAS-Nummer: 99705-50-7