2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 790 EUR
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Schmelzpunkt: 123…128 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00797602
CAS-Nummer: 31077-88-0