4-Chlor-3-fluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7293-100G
PC7293-25G
PC7293-5G
APOSPC7293-100GEA
1020
EUR
APOSPC7293-100G
APOSPC7293-25G
APOSPC7293-5G
4-Chlor-3-fluorbenzoylchlorid 97%
4-Chlor-3-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02091532 CAS-Nummer: 160658-68-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |