4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-bromo-trifluoromethoxybenzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC7291-1G
PC7291-5G
PC7291-250MG
PC7291-25G
APOSPC7291-1GEA
56.7
EUR
APOSPC7291-1G
APOSPC7291-5G
APOSPC7291-250MG
APOSPC7291-25G
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660160 CAS-Nummer: 886496-45-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |