DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-(trifluoromethyl)pentanoic acid
PC7241-100MG
PC7241-50MG
APOSPC7241-100MGEA
234
EUR
APOSPC7241-100MG
APOSPC7241-50MG
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Formel:
C₆H₁₀F₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320781 CAS-Nummer: 119305-52-1 |