4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC7157-1G
PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA
237
EUR
APOSPC7157-1G
APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Formel:
C₁₄H₉F₅O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09749654 CAS-Nummer: 471469-89-3 |