Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
PC7100-1G
PC7100-250MG
APOSPC7100-1GEA
220
EUR
APOSPC7100-1G
APOSPC7100-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formel:
C₁₇H₁₂F₅NO₃ Molekulargewicht: 373.274 g/mol Schmelzpunkt: 86.5…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025824 CAS-Nummer: 906352-59-8 |