2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine Hydrochloride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride, [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride
PC7098-1G PC7098-250MG
APOSPC7098-1GEA 52.2 EUR
APOSPC7098-1G APOSPC7098-250MG
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
Schmelzpunkt: 226…229 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210134
CAS-Nummer: 326476-49-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III