Allyl chlorodifluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC7003-25G
PC7003-5G
APOSPC7003-25GEA
321
EUR
APOSPC7003-25G
APOSPC7003-5G
Allyl chlorodifluoroacetate
Allyl chlorodifluoroacetate
Formel:
C₅H₅ClF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09033650 CAS-Nummer: 118337-48-7 |