3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-3,5-dimethylpyridine
PC6839-1G PC6839-250MG PC6839-5G
APOSPC6839-1GEA 440 EUR
APOSPC6839-1G APOSPC6839-250MG APOSPC6839-5G
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine
Formel: C₇H₈FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044345
CAS-Nummer: 111887-71-9