Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 132 EUR
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formel: C₂₁H₁₉F₃P·I
Schmelzpunkt: 194…197 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13563128
CAS-Nummer: 128622-15-1