4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2,4-dihydro-5-(4-fluorophenyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 4-Amino-3-(4-fluorophenyl)-5-mercapto-4H-1,2,4-triazole
PC6800-1G
PC6800-100MG
APOSPC6800-1GEA
163
EUR
APOSPC6800-1G
APOSPC6800-100MG
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₈H₇FN₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00269268 CAS-Nummer: 61019-25-8 |