4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 418 EUR
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃F₅N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665872
CAS-Nummer: 28196-83-0