4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-N-methylbenzohydrazide
PC6786-1G PC6786-250MG PC6786-5G
APOSPC6786-1GEA 66.7 EUR
APOSPC6786-1G APOSPC6786-250MG APOSPC6786-5G
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
Formel: C₈H₉FN₂O
Schmelzpunkt: 73.4…75.5 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08461627
CAS-Nummer: 94401-21-5