2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G
PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA
24.8
EUR
APOSPC6781-1G
APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Formel:
C₆H₄ClFN₂O₂ Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09763600 CAS-Nummer: 948014-34-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |