6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Diamino-6-[(4-(trifluoromethyl)phenyl)]-1,3,5-triazine, 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)benzotrifluoride
PC6644-25G
PC6644-5G
PC6644-100G
APOSPC6644-25GEA
261
EUR
APOSPC6644-25G
APOSPC6644-5G
APOSPC6644-100G
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formel:
C₁₀H₈F₃N₅ Schmelzpunkt: 239…241 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00268940 CAS-Nummer: 186834-97-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |