3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Amino(3,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(3,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC6579-1G PC6579-5G
APOSPC6579-1GEA 116 EUR
APOSPC6579-1G APOSPC6579-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660157
CAS-Nummer: 199327-33-8