3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Chloroformyl)-2,6-difluoroanisole, 4-(Chlorocarbonyl)-2,6-difluoroanisole
PC6393-1G
PC6393-5G
APOSPC6393-1GEA
56.7
EUR
APOSPC6393-1G
APOSPC6393-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115913 CAS-Nummer: 501701-43-5 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |