4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6388-1G PC6388-250MG
APOSPC6388-1GEA 144 EUR
APOSPC6388-1G APOSPC6388-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660288
CAS-Nummer: 886502-52-9