2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethanone
PC6378-1G
PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA
65.4
EUR
APOSPC6378-1G
APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Formel:
C₈H₆FIO Schmelzpunkt: 46…46.5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12026480 CAS-Nummer: 1159512-66-9 |