2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Cyanomethyl)-α,α,α,2-tetrafluoroanisole, 2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC6351-1G
PC6351-5G
PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA
192
EUR
APOSPC6351-1G
APOSPC6351-5G
APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅F₄NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12026475 CAS-Nummer: 1159512-60-3 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |