[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6338-1G
PC6338-500MG
APOSPC6338-1GEA
1180
EUR
APOSPC6338-1G
APOSPC6338-500MG
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₃S Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172660 CAS-Nummer: 318469-34-0 |