2,4-Difluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluoro-1-ethenylbenzene, 2,4-Difluoro-1-vinylbenzene
PC6274-5G
PC6274-1G
PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA
157
EUR
APOSPC6274-5G
APOSPC6274-1G
APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Formel:
C₈H₆F₂ Siedepunkt: 60…62 °C (10 mm Hg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00142824 CAS-Nummer: 399-53-1 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |