Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC6054-1G
PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA
125
EUR
APOSPC6054-1G
APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05669605 CAS-Nummer: 866154-36-1 |