3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)anisole, 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl Alcohol
PC6031-10G
PC6031-5G
APOSPC6031-10GEA
237
EUR
APOSPC6031-10G
APOSPC6031-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115914 CAS-Nummer: 706786-41-6 |