Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-fluorobenzoic acid ethyl ester
PC6017-1G PC6017-5G PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6017-1G APOSPC6017-5G APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈ClFO₂
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204341
CAS-Nummer: 137521-81-4