4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G
PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA
638
EUR
APOSPC5954-1G
APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel:
C₉H₆F₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094335 CAS-Nummer: 519059-04-2 |