2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1,13,3,3-Hexafluoroisopropyl benzoate
PC5862-1G PC5862-5G
APOSPC5862-1GEA 97.3 EUR
APOSPC5862-1G APOSPC5862-5G
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
2H-Perfluoroisopropyl benzoate
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00769374
CAS-Nummer: 10315-85-2