4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5859-1G PC5859-5G
APOSPC5859-1GEA 0 EUR
APOSPC5859-1G APOSPC5859-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972983
CAS-Nummer: 129560-99-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III