1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Lieferant: Apollo Scientific
PC5835-1G PC5835-5G
APOSPC5835-1GEA 135 EUR
APOSPC5835-1G APOSPC5835-5G
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Formel: C₁₀H₆F₁₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026454
CAS-Nummer: 948014-28-6