2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 125 EUR
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel: C₁₀H₆BrF₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28399009
CAS-Nummer: 1858242-05-3
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III