3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57725-1G
PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA
1050
EUR
APOSPC57725-1G
APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32070683 CAS-Nummer: 2169047-47-4 |