Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl (pentafluorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propionate

PC5767-1G PC5767-5G
APOSPC5767-1GEA 126 EUR
APOSPC5767-1G APOSPC5767-5G
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate
Formel: C₁₁H₇F₅O₃
Molekulargewicht: 282.163 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C (4 mm Hg)
Dichte: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192163
CAS-Nummer: 3516-87-8
UN-Nummer: 3272
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR