Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Lieferant: Apollo Scientific
PC5764-1G
PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA
121
EUR
APOSPC5764-1G
APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formel:
C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S Schmelzpunkt: 81…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683569 CAS-Nummer: 111281-12-0 |