2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-4-hydroxybenzotrifluoride, 5-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC5736-1G PC5736-250MG PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA 134 EUR
APOSPC5736-1G APOSPC5736-250MG APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787570
CAS-Nummer: 79427-88-6