5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57074-1G PC57074-250MG PC57074-5G
APOSPC57074-1GEA 220 EUR
APOSPC57074-1G APOSPC57074-250MG APOSPC57074-5G
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27665753
CAS-Nummer: 1190130-82-5