5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57072-1G
PC57072-250MG
PC57072-5G
APOSPC57072-1GEA
195
EUR
APOSPC57072-1G
APOSPC57072-250MG
APOSPC57072-5G
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23382016 CAS-Nummer: 870614-04-3 |