Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Cyano-4-fluorobenzylamine hydrochloride
PC57027-1G
PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA
152
EUR
APOSPC57027-1G
APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₈H₇FN₂·ClH Molekulargewicht: 186.614 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20489386 CAS-Nummer: 934830-01-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1 III |