Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57011-250MG PC57011-1G PC57011-100MG
APOSPC57011-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC57011-250MG APOSPC57011-1G APOSPC57011-100MG
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909836
CAS-Nummer: 876919-10-7