3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 736 EUR
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₄BrFIN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31443828
CAS-Nummer: 2090537-24-7