7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56915-1G
PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA
306
EUR
APOSPC56915-1G
APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formel:
C₈H₅F₃N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441875 CAS-Nummer: 229623-52-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |