3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56856-1G
PC56856-250MG
PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA
493
EUR
APOSPC56856-1G
APOSPC56856-250MG
APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₂BrClF₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737908 CAS-Nummer: 1507667-28-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |