3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G
PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA
654
EUR
APOSPC56847-1G
APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Formel:
C₉H₆BrFOS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29430045 CAS-Nummer: 1569087-59-7 |