2-Bromobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56790-1G
PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA
609
EUR
APOSPC56790-1G
APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₆BrF Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26726839 CAS-Nummer: 446-47-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |