3-Nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56786-1G
PC56786-250MG
APOSPC56786-1GEA
609
EUR
APOSPC56786-1G
APOSPC56786-250MG
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
3-Nitrobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₆FNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22053312 CAS-Nummer: 455-94-7 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |