2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56758-1G
PC56758-5G
PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA
77
EUR
APOSPC56758-1G
APOSPC56758-5G
APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Formel:
C₁₄F₁₀O₃ Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863747 CAS-Nummer: 15989-99-8 |